1-(2-Amino-5-fluorophenyl)ethanone 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201208-1G PC201208-5G
APOSPC201208-1GEA 0 EUR
APOSPC201208-1G APOSPC201208-5G
1-(2-Amino-5-fluorophenyl)ethanone 97+%
1-(2-Amino-5-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835333
CAS nummer: 2343-25-1