3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201222-10G PC201222-5G
APOSPC201222-10GEA 305 EUR
APOSPC201222-10G APOSPC201222-5G
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 96%
3,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09033181
CAS nummer: 2967-54-6