2-Fluoro-1-iodo-4-nitrobenzene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201225-10G PC201225-5G PC201225-1G
APOSPC201225-10GEA 176 EUR
APOSPC201225-10G APOSPC201225-5G APOSPC201225-1G
2-Fluoro-1-iodo-4-nitrobenzene 95+%
2-Fluoro-1-iodo-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₃FINO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00033987
CAS nummer: 2996-30-7