7-Fluoro-1H-indazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201233-10G PC201233-25G PC201233-5G PC201233-1G
APOSPC201233-10GEA 78.9 EUR
APOSPC201233-10G APOSPC201233-25G APOSPC201233-5G APOSPC201233-1G
7-Fluoro-1H-indazole 98%
7-Fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₅FN₂
Smeltpunt: 123…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09026976
CAS nummer: 341-24-2