4-Chloro-2-fluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201236-100G PC201236-25G PC201236-5G
APOSPC201236-100GEA 442 EUR
APOSPC201236-100G APOSPC201236-25G APOSPC201236-5G
4-Chloro-2-fluoropyridine 98%
4-Chloro-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112503
CAS nummer: 34941-92-9