3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201241-250MG PC201241-1G PC201241-5G
APOSPC201241-250MGEA 70.1 EUR
APOSPC201241-250MG APOSPC201241-1G APOSPC201241-5G
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
3-Bromo-7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formule: C7H3BrF3N3
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234995
CAS nummer: 375857-65-1