5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201244-10G PC201244-1G PC201244-5G
APOSPC201244-10GEA 813 EUR
APOSPC201244-10G APOSPC201244-1G APOSPC201244-5G
5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile 97%
5-Fluoro-2-pyrimidinecarbonitrile
Formule: C5H2FN3
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846243
CAS nummer: 38275-55-7