4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201247-250MG PC201247-1G
APOSPC201247-250MGEA 42.4 EUR
APOSPC201247-250MG APOSPC201247-1G
4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine 98%
4-Fluoro-2-methyl-1H-indol-5-amine
Formule: C₉H₉FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09836135
CAS nummer: 398487-76-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable