2-Fluoro-N-methylbenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201248-10G PC201248-25G
APOSPC201248-10GEA 104 EUR
APOSPC201248-10G APOSPC201248-25G
2-Fluoro-N-methylbenzylamine 98%
2-Fluoro-N-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04629633
CAS nummer: 399-30-4