2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201253-1G PC201253-25G PC201253-5G
APOSPC201253-1GEA 83.4 EUR
APOSPC201253-1G APOSPC201253-25G APOSPC201253-5G
2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-formylbenzonitrile
Formule: C₈H₃F₂NO
MW: 167.1100 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09263470
CAS nummer: 433939-88-9