Methyl-2-fluoroisonicotinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC201256-1G PC201256-5G
APOSPC201256-1GEA 48.3 EUR
APOSPC201256-1G APOSPC201256-5G
Methyl-2-fluoroisonicotinate 95%
Methyl-2-fluoroisonicotinate
Formule: C₇H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11656063
CAS nummer: 455-69-6