3,4-Difluorosalicylaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201259-250MG PC201259-1G
APOSPC201259-250MGEA 30.8 EUR
APOSPC201259-250MG APOSPC201259-1G
3,4-Difluorosalicylaldehyde 95%
3,4-Difluorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275283
CAS nummer: 502762-95-0