2,6-Dichloro-3-fluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201260-5G PC201260-1G
APOSPC201260-5GEA 198 EUR
APOSPC201260-5G APOSPC201260-1G
2,6-Dichloro-3-fluoropyridine 98%
2,6-Dichloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂FN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09907815
CAS nummer: 52208-50-1