4-Fluoro-7-azaindole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201273-1G PC201273-5G
APOSPC201273-1GEA 172 EUR
APOSPC201273-1G APOSPC201273-5G
4-Fluoro-7-azaindole 97%
4-Fluoro-7-azaindole
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136.1300 g/mol
Smeltpunt: 118…120 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08272231
CAS nummer: 640735-23-5