6-Fluoro-1-tetralone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201285-1G PC201285-5G
APOSPC201285-1GEA 99.3 EUR
APOSPC201285-1G APOSPC201285-5G
6-Fluoro-1-tetralone 97%
6-Fluoro-1-tetralone
Formule: C₁₀H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09031370
CAS nummer: 703-67-3