5-Amino-6-fluoro-1H-indazole 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201288-100MG PC201288-250MG PC201288-1G
APOSPC201288-100MGEA 134 EUR
APOSPC201288-100MG APOSPC201288-250MG APOSPC201288-1G
5-Amino-6-fluoro-1H-indazole 96%
5-Amino-6-fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₆FN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261137
CAS nummer: 709046-14-0