2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201291-10G PC201291-25G PC201291-5G PC201291-1G
APOSPC201291-10GEA 225 EUR
APOSPC201291-10G APOSPC201291-25G APOSPC201291-5G APOSPC201291-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formule: C₆H₄ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07375383
CAS nummer: 72587-18-9