Ethyl-2-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201304-1G PC201304-5G
APOSPC201304-1GEA 87.6 EUR
APOSPC201304-1G APOSPC201304-5G
Ethyl-2-fluoro-5-iodobenzoate 95+%
Ethyl-2-fluoro-5-iodobenzoate
Formule: C₉H₈FIO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06204769
CAS nummer: 773136-66-6