5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201307-250MG PC201307-1G
APOSPC201307-250MGEA 83.4 EUR
APOSPC201307-250MG APOSPC201307-1G
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₂BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11046325
CAS nummer: 785777-88-0