2-Fluoro-m-anisidine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201312-10G PC201312-1G PC201312-5G
APOSPC201312-10GEA 607 EUR
APOSPC201312-10G APOSPC201312-1G APOSPC201312-5G
2-Fluoro-m-anisidine 99%
2-Fluoro-m-anisidine
Formule: C₇H₈FNO
Kookpunt: 231 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11042216
CAS nummer: 801282-00-8