2,4-Difluoro-3-Iodopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201318-250MG PC201318-1G
APOSPC201318-250MGEA 71.8 EUR
APOSPC201318-250MG APOSPC201318-1G
2,4-Difluoro-3-Iodopyridine 98%
2,4-Difluoro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₂F₂IN
MW: 240.979 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09029861
CAS nummer: 837364-88-2