2-Amino-5-bromo-6-fluorobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201321-5G PC201321-1G PC201321-25G
APOSPC201321-5GEA 43.8 EUR
APOSPC201321-5G APOSPC201321-1G APOSPC201321-25G
2-Amino-5-bromo-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Amino-5-bromo-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657979
CAS nummer: 845866-92-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III