6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201328-10G PC201328-25G PC201328-5G
APOSPC201328-10GEA 392 EUR
APOSPC201328-10G APOSPC201328-25G APOSPC201328-5G
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 97%
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185819
CAS nummer: 860296-24-8