6-Fluoro-1H-indazol-3(2H)-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201329-250MG PC201329-1G
APOSPC201329-250MGEA 26.6 EUR
APOSPC201329-250MG APOSPC201329-1G
6-Fluoro-1H-indazol-3(2H)-one 95+%
6-Fluoro-1H-indazol-3(2H)-one
Formule: C₇H₅FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16038756
CAS nummer: 862274-39-3