1-(3-Fluoropyridin-4-yl)ethanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201340-250MG PC201340-1G PC201340-5G
APOSPC201340-250MGEA 42.7 EUR
APOSPC201340-250MG APOSPC201340-1G APOSPC201340-5G
1-(3-Fluoropyridin-4-yl)ethanone 98%
1-(3-Fluoropyridin-4-yl)ethanone
Formule: C₇H₆FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375077
CAS nummer: 87674-21-3