4-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201342-10G PC201342-1G PC201342-5G
APOSPC201342-10GEA 427 EUR
APOSPC201342-10G APOSPC201342-1G APOSPC201342-5G
4-Chloro-2,3-difluoroaniline 98%
4-Chloro-2,3-difluoroaniline
Formule: C₆H₄ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08459284
CAS nummer: 878285-12-2