2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201352-100MG PC201352-250MG PC201352-1G
APOSPC201352-100MGEA 81.8 EUR
APOSPC201352-100MG APOSPC201352-250MG APOSPC201352-1G
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline 95+%
2-Fluoro-5-(hydroxymethyl)-6-picoline
Formule: C₇H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05662401
CAS nummer: 884494-98-8