Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201353-1G PC201353-25G PC201353-5G
APOSPC201353-1GEA 0 EUR
APOSPC201353-1G APOSPC201353-25G APOSPC201353-5G
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate 98%
Methyl-3-amino-5-fluorobenzoate
Formule: C₈H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05863683
CAS nummer: 884497-46-5