4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201366-250MG PC201366-1G PC201366-5G
APOSPC201366-250MGEA 70.1 EUR
APOSPC201366-250MG APOSPC201366-1G APOSPC201366-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 96%
4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine
Formule: C₅H₄ClFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834964
CAS nummer: 898044-50-3