3-Fluoro-N-methylbenzylamine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (3-Fluorobenzyl)methylamine, 1-(3-Fluorophenyl)-N-methylmethanamine
PC201369-100G PC201369-25G
APOSPC201369-100GEA 0 EUR
APOSPC201369-100G APOSPC201369-25G
3-Fluoro-N-methylbenzylamine 96%
3-Fluoro-N-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Kookpunt: 183…184 °C
Dichtheid: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04623547
CAS nummer: 90389-84-7