2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201373-10G PC201373-1G PC201373-5G
APOSPC201373-10GEA 670 EUR
APOSPC201373-10G APOSPC201373-1G APOSPC201373-5G
2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine 95+%
2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine
Formule: C₁₀H₁₁Cl₂FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 914348-92-8