5-(4-Fluorophenyl)picolinonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201374-250MG PC201374-1G PC201374-5G
APOSPC201374-250MGEA 71.8 EUR
APOSPC201374-250MG APOSPC201374-1G APOSPC201374-5G
5-(4-Fluorophenyl)picolinonitrile 98%
5-(4-Fluorophenyl)picolinonitrile
Formule: C₁₂H₇FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782038
CAS nummer: 914349-75-0