5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201383-250MG PC201383-1G PC201383-5G
APOSPC201383-250MGEA 80.9 EUR
APOSPC201383-250MG APOSPC201383-1G APOSPC201383-5G
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine 98%
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₅BrF₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12405789
CAS nummer: 947249-13-0