3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201386-100MG PC201386-250MG PC201386-1G
APOSPC201386-100MGEA 112 EUR
APOSPC201386-100MG APOSPC201386-250MG APOSPC201386-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
Formule: C7H3BrF3NO2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036124
CAS nummer: 959245-76-2