4-Fluoropyridin-2(1H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201387-250MG PC201387-1G
APOSPC201387-250MGEA 29.2 EUR
APOSPC201387-250MG APOSPC201387-1G
4-Fluoropyridin-2(1H)-one 98%
4-Fluoropyridin-2(1H)-one
Formule: C₅H₄FNO
Smeltpunt: 174…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07437952
CAS nummer: 96530-75-5