2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2015-1G PC2015-5G
APOSPC2015-1GEA 71.6 EUR
APOSPC2015-1G APOSPC2015-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃IN
Kookpunt: 102…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972658
CAS nummer: 105202-02-6