2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2023-1G PC2023-250MG PC2023-5G
APOSPC2023-1GEA 125 EUR
APOSPC2023-1G APOSPC2023-250MG APOSPC2023-5G
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₁H₅Cl₂F₃N₂O
Kookpunt: 120 °C/0,3mmHg
Smeltpunt: 52…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068143
CAS nummer: 175137-19-6
UN: 3261
ADR: 8,III