3-(3-Fluorophenyl)propionic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
PC2030-250MG PC2030-5G PC2030-10G
APOSPC2030-250MGEA 14.8 EUR
APOSPC2030-250MG APOSPC2030-5G APOSPC2030-10G
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₉FO₂
Kookpunt: 125 °C/10,5mmHg
Smeltpunt: 43…47 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01310821
CAS nummer: 458-45-7