5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Trifluoromethoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC2034-1G PC2034-250MG PC2034-5G PC2034-100MG
APOSPC2034-1GEA 198 EUR
APOSPC2034-1G APOSPC2034-250MG APOSPC2034-5G APOSPC2034-100MG
5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 98%
5-Amino-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride
Formule: C₈H₅F₆NO
MW: 245.12 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04972664
CAS nummer: 104678-68-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III