N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Boc-D-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-D-phenylalanine
PC2054-10G PC2054-5G
APOSPC2054-10GEA 145 EUR
APOSPC2054-10G APOSPC2054-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine 95+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈FNO₄
Smeltpunt: 83…86 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00079669
CAS nummer: 57292-45-2