2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2060-25G PC2060-5G
APOSPC2060-25GEA 58.4 EUR
APOSPC2060-25G APOSPC2060-5G
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether 97%
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl ethyl ether
Formule: C₄H₆ClF₃O
Kookpunt: 82 °C/630mmHg
Dichtheid: 1,273 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00018849
CAS nummer: 310-71-4
UN: 3271
ADR: 3,II