2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2072-1G PC2072-5G PC2072-10G PC2072-25G
APOSPC2072-1GEA 22 EUR
APOSPC2072-1G APOSPC2072-5G APOSPC2072-10G APOSPC2072-25G
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆ClF₃O
Kookpunt: 98…100 °C/6mmHg
Dichtheid: 1,392 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045092
CAS nummer: 71648-45-8