2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2073-1G PC2073-25G PC2073-5G
APOSPC2073-1GEA 22 EUR
APOSPC2073-1G APOSPC2073-25G APOSPC2073-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279.07
Kookpunt: 70…71 °C/0.5mmHg
Smeltpunt: 37…39 °C
Dichtheid: 1.597 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052912
CAS nummer: 175205-54-6
UN: 3265
ADR: 8 III