2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2074H-1G PC2074H-5G
APOSPC2074H-1GEA 125 EUR
APOSPC2074H-1G APOSPC2074H-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl hydrazine
Formule: C₇H₆ClF₃N₂
Kookpunt: 80…85 °C/0,25mmHg
Smeltpunt: 39…41 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052916
CAS nummer: 86398-98-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III