4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2074NG-1G PC2074NG-5G
APOSPC2074NG-1GEA 65.9 EUR
APOSPC2074NG-1G APOSPC2074NG-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221.57 g/mol
Kookpunt: 114…115 °C/10mmHg
Dichtheid: 1.467 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 94 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00013873
CAS nummer: 16588-69-5
UN: 2206
ADR: 6.1 III