4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2074NM-1G PC2074NM-250MG PC2074NM-5G
APOSPC2074NM-1GEA 101 EUR
APOSPC2074NM-1G APOSPC2074NM-250MG APOSPC2074NM-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formule: C₈H₃ClF₃NS
Kookpunt: 248…251 °C
Smeltpunt: 34…36 °C
Dichtheid: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00041090
CAS nummer: 23163-86-2
UN: 3265
ADR: 8,II