N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC2074T-1G PC2074T-5G PC2074T-10G
APOSPC2074T-1GEA 65.8 EUR
APOSPC2074T-1G APOSPC2074T-5G APOSPC2074T-10G
N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
N-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Formule: C₈H₆ClF₃N₂S
Smeltpunt: 139…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041155
CAS nummer: 21714-35-2