2-Chloor-3-trifluormethylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2075-100G PC2075-50G
APOSPC2075-100GEA 73 EUR
APOSPC2075-100G APOSPC2075-50G
2-Chloor-3-trifluormethylpyridine 98%
2-Chloor-3-trifluormethylpyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.54 g/mol
Kookpunt: 166…168 °C
Smeltpunt: 36…40 °C
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042223
CAS nummer: 65753-47-1
EINECS: 424-520-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1 II