2-Chloor-5-trifluormethylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
PC2075B-100G
PC2075B-25G
APOSPC2075B-100GEA
42.4
EUR
APOSPC2075B-100G
APOSPC2075B-25G
2-Chloor-5-trifluormethylpyridine 97%
2-Chloor-5-trifluormethylpyridine
Formule:
C₆H₃ClF₃N MW: 181.54 g/mol Kookpunt: 152…153 °C Smeltpunt: 29…33 °C Dichtheid: 1.417 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 62 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042225 CAS nummer: 52334-81-3 EINECS: 257-856-5 |