4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2075K-1G PC2075K-5G
APOSPC2075K-1GEA 65.9 EUR
APOSPC2075K-1G APOSPC2075K-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₅ClF₃N
Smeltpunt: 34…38 °C
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153105
CAS nummer: 1701-24-2